SRP6426
E-Cadherin/ECAD/Cadherin-1/CD324 Protein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Arc-1, CDH1, LCAM, UVO
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (C-terminus)
Stérilité
sterile
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 67 kDa
observed mol wt 67 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 23 is the predicted N-terminal.)
Conditionnement
pkg of 25 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CDH1(999)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable