SML0886
Leukadherin-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[5-[[4-Oxo-3-(phenylmethyl)-2-thioxo-5-thiazolidinylidene]methyl]-2-furanyl]-benzoic acid, LA1, Leukadhedrin 1, Leukadherin 1
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, yellow to orange to brown
Solubilité
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1\C(=C/c3[o]c(cc3)c4ccc(cc4)C(=O)O)\C(=O)N(C1=S)Cc2ccccc2
InChI
1S/C22H15NO4S2/c24-20-19(29-22(28)23(20)13-14-4-2-1-3-5-14)12-17-10-11-18(27-17)15-6-8-16(9-7-15)21(25)26/h1-12H,13H2,(H,25,26)/b19-12-
Clé InChI
AEZGRQSLKVNPCI-UNOMPAQXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable