SRP6238
TRAIL murine
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Apo2 Ligand, TL2, TNF-related apoptosis-inducing Ligand, TNFSF10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
20 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... TRAIL(22035)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable