SRP5319
PI3K (p110-α/p55-γ), active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
p110-alpha, p55-gamma
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO®
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
11.2-16.8 nmol/min·mg
Poids mol.
~111 kDa (p110α)
~61 kDa (p85γ)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PIK3CA(5290)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable