SRP5274
SIRT7, active, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
MGC126840, MGC126842, SIR2L7
559.00 CHF
About This Item
559.00 CHF
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
112-139 RLU/min·ng
Poids mol.
~46 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
genomic analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SIRT7(51547)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable