SRP5150
Vimentin, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
FLJ36605, VIM
330.00 CHF
About This Item
330.00 CHF
Produits recommandés
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1