SRP4388
SDF-1alpha (CXCL12) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
CXCL12, PBSF, Pre-B cell growth-stimulating factor, SDF-1, chemokine (C-X-C motif) ligand 12, hIRH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
50-100 ng/mL
Poids mol.
~7.9 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Sdf1(20315)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable