SRP3321
MIF human
recombinant, expressed in insect cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
GIF, GLIF, MMIF
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
15.0 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MIF(4282)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable