SRP3064
IGF-Binding Protein 4 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HT29-IGF-BP, IBP-4, colon cancer cell growth inhibitor
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
25.8 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IGFBP4(3487)
Description générale
Recombinant human IGF-BP4 is a 25.7kDa protein consisting of 237 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable