SRP3057
ICAM-I human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
CD54 antigen, Intercellular adhesion molecule 1, major group rhinovirus receptor
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Stérilité
sterile
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
25 ng/mL
Poids mol.
72.0-80.0 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ICAM1(3383)
Description générale
Recombinant human ICAM-1 is a 49.5 kDa glycoprotein comprising the extracellular domain (453 amino acid residues) of ICAM-1. Monomeric glycosylated ICAM-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 72.0-80.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions.
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable