SRP0712
EGFR (C797S), Active
recombinant
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
74-102 nmol/min·mg (radiometric)
Poids mol.
~89-100 kDa
Concentration
0.1 μg/μL
Numéro d'accès
NM_005228
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable