Principaux documents
SRP0534
Sigma-Aldrich
CD44, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, epican, extracellular matrix receptor III, homing cell adhesion molecule (HCAM), phagocytic glyco-protein I (PGP-1)
50 μG
556.00 CHF
556.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
50 μG
556.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
556.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
50.6 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD44(960)
Catégories apparentées
Description générale
Human secreted CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glycoprotein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 50.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable