Principaux documents
SRP0527
Sigma-Aldrich
Mouse PD-1 (CD279), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD279, PDCD1, Programmed Cell Death 1, SLEB2
100 μG
421.00 CHF
421.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
421.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
421.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
43.2 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... PDCD1(18566)
Description générale
Mouse secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_008798, a.a. 25-167,fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 43.2 kDa. Note:this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable