SRP0489
PLA2G12B human
recombinant, expressed in mammalian cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FKSG71, GXIIB, Phospholipase A2 G12
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in mammalian cells
Pureté
≥60% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
21.1 kDa
Conditionnement
pkg of 10 and 20 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PLA2G12B(84647)
Description générale
Application
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable