Principaux documents
SRP0432
Sigma-Aldrich
PDE4D2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DPDE3, PDE43, STRK1, phosphodiesterase 4D, cAMP-specific
5 μG
655.00 CHF
655.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 μG
655.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
655.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥13600 pmol/min-μg
Poids mol.
84 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDE4D(5144)
Description générale
Human PDE4D2 (GenBank Accession No. NM_001197221) amino acids 2-507 (end) with N-terminal GST-tag, MW=84 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′-AMP per min at 37°C in a reaction buffer.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
George S Baillie et al.
The Biochemical journal, 404(1), 71-80 (2007-02-10)
Beta2-ARs (beta2-adrenoceptors) become desensitized rapidly upon recruitment of cytosolic beta-arrestin. PDE4D5 (family 4 cAMP-specific phosphodiesterase, subfamily D, isoform 5) can be recruited in complex with beta-arrestin, whereupon it regulates PKA (cAMP-dependent protein kinase) phosphorylation of the beta2-AR. In the present