Principaux documents
SRP0420
Sigma-Aldrich
RbBP5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
RBQ3, SWD1, retinoblastoma binding protein 5
50 μG
670.00 CHF
670.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
50 μG
670.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
670.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥65% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
60 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... RBBP5(5929)
Description générale
Human retinoblastoma binding protein 5 (RbBP5), (GenBank Accession No. NM_005057), amino acids 2 – 538 (end) with N-terminal His-tag, MW= 60 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cao, F., et al.
PLoS ONE, 5, e14102-e14102 (2012)
Zain Odho et al.
The Journal of biological chemistry, 285(43), 32967-32976 (2010-08-19)
Histone modification is well established as a fundamental mechanism driving the regulation of transcription, replication, and DNA repair through the control of chromatin structure. Likewise, it is apparent that incorrect targeting of histone modifications contributes to misregulated gene expression and