SRP0110
HDAC-8 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CDA07, HD8, HDACL1, Histone deacetylase 8, Histone deacetylase-like 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Puissance
≥0.001 units/mg
Poids mol.
42.4 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HDAC8(55869)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable