SRE0050
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonyme(s) :
BPTI, Inhibiteur de la trypsine pancréatique bovine, Inhibiteur de trypsine (basique), Trasylol
About This Item
Produits recommandés
product name
Aprotinine from bovine lung, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
Description
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Niveau de qualité
Forme
saline solution
Activité spécifique
3-7 TIU/mg protein
Poids mol.
~6,500
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Clé InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.