SML3650
CTPI-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-Chloro-3-nitrobenzenesulfonamido)benzoic acid, 2-[[(4-Chloro-3-nitrophenyl)sulfonyl]amino]benzoic acid, CTPI 2, CTPI2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable