Principaux documents
SML3516
Sigma-Aldrich
EN106
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-(2-cyanoethyl)-N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCl)N(C1=CC2=C(OCCO2)C=C1)CCC#N
Clé InChI
GLDJSVHDOXCYPT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B
EN106 is a cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B. EN106 disrupts FEM1B interactions with the FNIP1 degron and inhibits CUL2FEM1B-dependent ubiquitylation without detectable off-target effects. A modified EN106 bifunctional analog (PROTAC) recruits FEM1B and induces targeted BRD4 and BCR-ABL/c-ABL degradation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable