Principaux documents
SML3496
Sigma-Aldrich
MI-463
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Methyl-5-[[4-[[6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino]-1-piperidinyl]methyl]-1H-indole-2-carbonitrile, MI 463, MI463
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H23F3N6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
N#CC1=CC2=C(C)C(CN3CCC(CC3)NC4=C5C=C(CC(F)(F)F)SC5=NC=N4)=CC=C2N1
Actions biochimiques/physiologiques
MI-463 is an orally active and potent menin-MLL interaction inhibitor (cell-free IC50 = 15.3 nM against 1 nM FITC-MLL(4-13) peptide) that targets menin MLL-binding site with high affinity (KD = 9.9 nM by ITC). MI-463 selectively inhibits mixed lineage leukemia (MLL) oncogenic fusion-driven cancer progression in cultures (GI50 by MTT = 230 nM vs. >5 μM against murine BMCs with or without MLL-AF9 fusion transformation) and is efficacious against human MLL leukemia MV4;11 tumor growth in mice in vivo (35 mg/kg/day i.p.) and improve the survival of MLL leukemic mice (40-50 mg/kg b.i.d. p.o.).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable