SML3260
Stannsoporfin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
B 992, Dichloro[7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-N21,N22,N23,N24]-stannate(2-) (OC-6-13)-dihydrogen, SnMP, Stanate, Tin mesoporphyrin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, Faint brown to dark red
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=C(CCC(O)=O)/C2=C/C3=N/C(C(C)=C3CCC(O)=O)=C\C4=C(CC)C(C)=C(/C=C5N=C(C(C)=C\5CC)/C=C1\N26)N4[Sn]6(Cl)Cl
InChI
1S/C34H38N4O4.2ClH.Sn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;;/h13-16H,7-12H2,1-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);2*1H;/q;;;+4/p-4/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;;
Clé InChI
LLDZJTIZVZFNCM-UHEVNVKKSA-J
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable