Principaux documents
SML3225
Sigma-Aldrich
trans-Clovamide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S,E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamido)propanoic acid, N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-3-hydroxy-L-tyrosine
5 MG
68.10 CHF
25 MG
274.00 CHF
68.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
68.10 CHF
25 MG
274.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H17NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
68.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C([C@H](CC1=CC(O)=C(C=C1)O)NC(/C=C/C2=CC(O)=C(C=C2)O)=O)O
InChI
1S/C18H17NO7/c20-13-4-1-10(8-15(13)22)3-6-17(24)19-12(18(25)26)7-11-2-5-14(21)16(23)9-11/h1-6,8-9,12,20-23H,7H2,(H,19,24)(H,25,26)/b6-3+/t12-/m0/s1
Clé InChI
GPZFXSWMDFBRGS-UXONFWTHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Clovamide is a phenolic compound isolated from cocoa beans that exhibits antioxidant and neuroprotective effects. Clovamide is a potent and selective inhibitor of Aβ42 aggregation.
inhibitor of Ab42 aggregation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable