Principaux documents
SML3158
Sigma-Aldrich
6-Methylflavone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one
50 MG
64.10 CHF
250 MG
302.00 CHF
64.10 CHF
Date d'expédition estimée le21 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
64.10 CHF
250 MG
302.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
64.10 CHF
Date d'expédition estimée le21 mars 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-11-7-8-15-13(9-11)14(17)10-16(18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
NOQJBXPAMJLUSS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
6-Methylflavone is a bitter taste blocker that significantly reduces bitter test of HIV drug tenofovir alafenamide in human subjects. 6-Methylflavone is a selective and potent modulator of TAS2R39 bitter test receptor that blocks it response to tenofovir alafenamide. 6-Methylflavone is a positive allosteric modulator (PAM) of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable