SML3058
Diquafosol tetrasodium
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Diuridine 5′-tetraphosphate, sodium salt, INS365, KPY 998, P ,P -Diuridine 5′-tetraphosphate tetrasodium salt, Up4U 4Na, Uridine 5′-(pentahydrogen tetraphosphate), P′′′→5′-ester with uridine, sodium salt (1:4), Diuridine 5′-tetraphosphate, Up4U tetrasodium
Niveau de qualité
Essai
>95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -12.0 to -8.0°, c = 1.0 in H2O
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].[Na].[Na].[Na].[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)N4C=CC(=O)NC4=O)O)O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O)O)O
InChI
1S/C18H26N4O23P4.4Na/c23-9-1-3-21(17(29)19-9)15-13(27)11(25)7(41-15)5-39-46(31,32)43-48(35,36)45-49(37,38)44-47(33,34)40-6-8-12(26)14(28)16(42-8)22-4-2-10(24)20-18(22)30;;;;/h1-4,7-8,11-16,25-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,19,23,29)(H,20
Clé InChI
MHPMESDJCUICEY-FNXFGIETSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Implications diagnostiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable