SML2887
Firocoxib
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(Cyclopropyl-methoxy)-5,5-Dimethy l-4-(4-methylsulfonyl)phenyl)-5H-furan-2-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, ML 1785713, Previcox, 3-Cyclopropylmethoxy-4-(4-methanesulfonylphenyl)-5,5-dimethyl-5H-furan-2-one
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(C1=CC=C(C2=C(OCC3CC3)C(OC2(C)C)=O)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3
Clé InChI
FULAPETWGIGNMT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable