Principaux documents
SML2754
Sigma-Aldrich
Z3670677764
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[[5-Methoxy-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3-pyridinamine
5 MG
53.60 CHF
25 MG
207.00 CHF
53.60 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
53.60 CHF
25 MG
207.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.34
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
53.60 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(Cc2c(ccc(c2)OC)C(C)C)c1cnccc1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-12(2)16-7-6-15(19-3)9-13(16)10-18-14-5-4-8-17-11-14/h4-9,11-12,18H,10H2,1-3H3
Clé InChI
ZGOCFOSBMLFDAA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Z3670677764 is an inactive control for selective human melatonin MT2 receptor agonist UCSF4226 (ZINC128734226).
inactive control for selective human melatonin MT2 receptor agonist UCSF4226
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus