Principaux documents
SML2716
Sigma-Aldrich
Pitolisant hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine hudrochloride, 1-{3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl}piperidine hydrochloride, 3-(4-Chlorophenyl)propyl 3-piperidinopropyl ether hydrochloride, BF 2649, BF2.649, Ciproxidine, Tiprolisant
10 MG
93.00 CHF
50 MG
377.00 CHF
93.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
93.00 CHF
50 MG
377.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H26ClNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
93.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)CCCOCCCN2CCCCC2.Cl
InChI
1S/C17H26ClNO.ClH/c18-17-9-7-16(8-10-17)6-4-14-20-15-5-13-19-11-2-1-3-12-19;/h7-10H,1-6,11-15H2;1H
Clé InChI
XLFKECRRMPOAQS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and selective competitive antagonist/inverse agonist of histamine H3 receptor
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable