Principaux documents
SML2684
Sigma-Aldrich
dTRIM24
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,4R)-1-((S)-15-(tert-Butyl)-1-(3-(N-(1,3-dimethyl-2-oxo-6-(3-propoxyphenoxy)-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)sulfamoyl)phenyl)-1,13-dioxo-5,8,11-trioxa-2,14-diazahexadecan-16-oyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
1 MG
85.00 CHF
5 MG
329.00 CHF
85.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
85.00 CHF
5 MG
329.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H68N8O13S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1113.30
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
85.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
ligand
VL-269
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1C)N(C)C2=C1C=C(OC3=CC=CC(OCCC)=C3)C(NS(C4=CC(C(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N5C[C@H](O)C[C@H]5C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)=O)=O)=O)=CC=C4)(=O)=O)=C2
Clé InChI
QUQTXFIMYFMULC-OGOZKGDESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
dTRIM24, a conjugate of IACS-9571 a TRIM24 bromodomain ligand and VL-269 a VHL E3 ubiquitin ligase ligand, is a selective bifunctional degrader of bromodomain-containing transcriptional regulator TRIM24 (transcriptional intermediary factor 1a). dTRIM24 induces rapid and sustain proteasome degradation of TRIM24 in 293FT cells.
selective bifunctional degrader of bromodomain-containing transcriptional regulator TRIM24
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lara N Gechijian et al.
Nature chemical biology, 14(4), 405-412 (2018-03-07)
The addressable pocket of a protein is often not functionally relevant in disease. This is true for the multidomain, bromodomain-containing transcriptional regulator TRIM24. TRIM24 has been posited as a dependency in numerous cancers, yet potent and selective ligands for the