Key Documents
SML2576
Sigma-Aldrich
Neramexane hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexanamine hydrochloride, 1-Amino-1,3,3,5,5-pentamethylcyclohexane hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H23N · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.31 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C11H23N/c1-9(2)6-10(3,4)8-11(5,12)7-9/h6-8,12H2,1-5H3
Clé InChI
OGZQTTHDGQBLBT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Neramexane is a potent NMDA antagonist that exhibits neuroprotective effects.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable