349254
NS-398
A cell-permeable selective inhibitor of COX-2 in vitro.
Synonyme(s) :
NS-398, N-(2-Cyclohexyloxy-4-nitrophenyl)methanesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3
Clé InChI
KTDZCOWXCWUPEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
COX-2
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Arai, I., et al. 1993. Res. Comm. Chem. Pathol. Pharmacol.81, 259.
Futaki, N., et al. 1993. Gen. Pharmacol.24, 105.
Futaki, N., et al. 1993. J. Pharm.Pharmacol.45, 753.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable