SML2324
NLX-112 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3-Chloro-4-fluorophenyl)[4-fluoro-4-[[[(5-methyl-2-pyridinyl)methyl]amino]methyl]-1-piperidinyl]methanone hydrochloride, Befiradol hydrochloride, F13640 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H22ClF2N3O/c1-14-2-4-16(25-11-14)12-24-13-20(23)6-8-26(9-7-20)19(27)15-3-5-18(22)17(21)10-15/h2-5,10-11,24H,6-9,12-13H2,1H3
Clé InChI
PKZXLMVXBZICTF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable