Merck
Passer à
SML2274
DDR1-IN-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)-N-(4-methyl-3-(2-oxoindolin-5-yloxy)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide, N-[3-[(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)oxy]-4-methylphenyl]-4-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
104.00 CHF
25 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
373.00 CHF
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H31F3N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
104.00 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C=CC(NC(C1=CC(C(F)(F)F)=C(CN2CCN(CC)CC2)C=C1)=O)=C3)=C3OC4=CC(CC(N5)=O)=C5C=C4
InChI
1S/C30H31F3N4O3/c1-3-36-10-12-37(13-11-36)18-21-6-5-20(15-25(21)30(31,32)33)29(39)34-23-7-4-19(2)27(17-23)40-24-8-9-26-22(14-24)16-28(38)35-26/h4-9,14-15,17H,3,10-13,16,18H2,1-2H3,(H,34,39)(H,35,38)
InChI key
AOZPVMOOEJAZGK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DDR1-IN-1 is a type II, subtype-selective discoidin domain receptor (DDR) tyrosine kinase inhibitor (DDR1/2 IC50 = 105 nM/413 nM) that effectively blocks collagen-induced DDR1 pY513 autophosphorylation in U2OS cells (EC50 = 86.76 nM) with excellent selectivity over a panel of >380 kinases. DDR1-IN-1 inhibits DDR2-mediated MT1-MMP activation in human rheumatoid synovial fibroblasts (RASF) upon collagen stimulation (IC50 < 2.5 μM) and enhances PI3K/mTOR inhibitor GSK2126458 antiproliferation efficacy in SNU-1040 colorectal cancer culture (123%, 70%, 50% of control, respectively, post 48-hr 250 nM DDR1-IN-1, 82.5 nM GSK2126458, or combined treatment).
Potent, selective, type II tyrosine kinase inhibitor against discoidin domain receptor DDR1/2.
DDR1-IN-1 protects cells from apoptosis by inhibiting collagen-mediated Bcl-2-interacting killer (BIK) induction at both mRNA and protein levels.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML1832RAB1412EMU045291
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
targeting mouse Ddr1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable