SML1960
GSK583
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
GSK583, 6-(tert-Butylsulfonyl)-N-(5-fluoro-1H-indazol-3-yl)quinolin-4-amine, GSK′583, GSK-2616583A
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1cc2c([nH]nc2Nc3c4c(ncc3)ccc(c4)[S](=O)(=O)C(C)(C)C)cc1
Clé InChI
XLOGLWKOHPIJLV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable