5.08336
TAK-242
InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO, TLR4 inhibitor
Synonyme(s) :
InSolution TLR4 Inhibitor, TAK-242, Ethyl-(6R)-6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate, (R)-Ethyl 6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-enecarboxylate, TLR4 Inhibitor, TAK-242 InSolution, TLR4 Inhibitor, TAK-242 InSolution, Ethyl-(6R)-6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate, (R)-Ethyl 6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-enecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C15H17ClFNO4S/c1-2-22-15(19)11-5-3-4-6-14(11)23(20,21)18-13-8-7-10(17)9-12(13)16/h5,7-9,14,18H,2-4,6H2,1H3/t14-/m1/s1
Clé InChI
LEEIJTHMHDMWLJ-CQSZACIVSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TLR4
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Takashima, K., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.157, 1250.
Li, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1288.
Yamada, M., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7457.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)