Principaux documents
SML1809
Sigma-Aldrich
PPTN trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[4-(4-Piperidinyl)phenyl]-7-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid trifluoroacetate salt
5 MG
157.00 CHF
25 MG
628.00 CHF
157.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
5 MG
157.00 CHF
25 MG
628.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H24F3NO2 · C2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
589.52
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
157.00 CHF
Check Cart for Availability
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C1=CC2=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=CC=C2C(C4=CC=C(C5CCNCC5)C=C4)=C1)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C29H24F3NO2.C2HF3O2/c30-29(31,32)25-8-5-19(6-9-25)22-7-10-26-23(15-22)16-24(28(34)35)17-27(26)21-3-1-18(2-4-21)20-11-13-33-14-12-20;3-2(4,5)1(6)7/h1-10,15-17,20,33H,11-14H2,(H,34,35);(H,6,7)
Clé InChI
UAHMBIXBIRLMAG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PPTN is a P2Y14 receptor antagonist.
PPTN is a very potent (IC50 = 1 nM) P2Y14 receptor antagonist that does not interact with any other P2Y receptor at concentrations up to 10 μM. PPTN blocks UDP-glucose inhibition of forskolin-induced cAMP accumulation, and neutrophil chemotaxis towards UDP-glucose gradients with nM potency.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable