Principaux documents
SML1784
Sigma-Aldrich
BTI-A-404
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-(3,5-dimethylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-5-pyrimidinecarboxamide
5 MG
103.00 CHF
103.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
5 MG
103.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H26N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.47
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
103.00 CHF
Check Cart for Availability
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1NC(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C(C(NC3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)=C(C)N1
Clé InChI
JQVNMIXFWKEYQJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BTI-A-404 is a potent and selective competitive inverse agonist of human GPR43 (FFAR2).
BTI-A-404 is a potent and selective competitive inverse agonist of human GPR43 (GPR43/Free Fatty Acid Receptor 2, FFAR2) that increases the cyclic AMP level and regulates and reduces acetate-induced cytoplasmic Ca2+ level. BTI-A-404 regulates the downstream signaling pathways of GPR43, including ERK, p38 MAPK, and NF-KB. BTI-A-404 stimulates GLP-1 release.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable