Principaux documents
SML1679
Sigma-Aldrich
DEL-22379
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(3-((5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methylene)-2-oxoindolin-5-yl)-3-(piperidin-1-yl)propanamide, N-[2,3-Dihydro-3-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-2-oxo-1H-indol-5-yl]-1-piperidinepropanamide
5 MG
97.30 CHF
25 MG
313.00 CHF
97.30 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
97.30 CHF
25 MG
313.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H28N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
97.30 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1NC2=CC=C(NC(CCN3CCCCC3)=O)C=C2C1=CC4=CNC5=C4C=C(OC)C=C5
Clé InChI
INQUULPXCZAKMS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
DEL-22379 is a cell-permeable 3-arylidene-2-oxindole derivative that inhibits the dimerization of ERK (IC50 = 500 nM) via directly binding to its dimerization interface. DEL-22379 promotes the transactivation of ELK, and prevents the EGF-induced phosphorylation of the cytoplasmic kinase RSK1 in HEK293 cells (IC50 = 500 nM). DEL-22379 induces apoptosis in various cancer cells harboring RAS-ERK pathway oncogenes (IC50 = 150 – 400 nM). DEL-22379 blocks tumor progression and metastasis in multiple xenograft models such as A375 (BRAF mutant), HCT116 (KRAS mutant) and colorectal cancer patient-derived xenografts (15 mg/kg, i.p. b.i.d.).
DEL-22379 is a cell-permeable 3-arylidene-2-oxindole derivative that inhibits the dimerization of ERK via directly binding to its dimerization interface.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable