Principaux documents
SML1616
Sigma-Aldrich
ICA-069673
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
ICA 069673, N-(2-Chloro-5-pyrimidinyl)-3,4-difluoro-benzamide
5 MG
87.60 CHF
25 MG
354.00 CHF
87.60 CHF
Date d'expédition estimée le31 mars 2025
Changer de vue
5 MG
87.60 CHF
25 MG
354.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H6ClF2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
87.60 CHF
Date d'expédition estimée le31 mars 2025
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=C(F)C(F)=C1)NC2=CN=C(Cl)N=C2
InChI
1S/C11H6ClF2N3O/c12-11-15-4-7(5-16-11)17-10(18)6-1-2-8(13)9(14)3-6/h1-5H,(H,17,18)
Clé InChI
IIBSHMFXVWTQSJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ICA-069673 has higher selectivity towards KV7.2/KV7.3 heterodimeric channels than KV7.3/KV7.5 channels. ICA-069673 is considered as a part of gating modifiers.[1]
ICA-069673 is an orally active, potent and selective KV7.2/KV7.3 (KCNQ2/Q3) channel opener that is active in rodent epilepsy models.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
The novel KV7. 2/KV7. 3 channel opener ICA-069673 reveals subtype-specific functional roles in guinea pig detrusor smooth muscle excitability and contractility.
Provence A, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 354(3), 290-301 (2015)