SML1503
Apcin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl N-[2,2,2-trichloro-1-(pyrimidin-2-ylamino)ethyl]carbamate, 3-(2-Methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-N-(2,2,2-trichloro-1-phenylamino-ethyl)-propionamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCOC(NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC2=NC=CC=N2)=O
InChI
1S/C13H14Cl3N7O4/c1-8-19-7-9(23(25)26)22(8)5-6-27-12(24)21-10(13(14,15)16)20-11-17-3-2-4-18-11/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3,(H,21,24)(H,17,18,20)
Clé InChI
ZEXHXVOGJFGTRX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3