SML1278
Geldanamycin Ready Made Solution
1 mg/mL, from Streptomyces hygroscopicus
Synonyme(s) :
2-Azabicyclo[16.3.1]docosa-4,6,10,18,21-pentaene-3,20,22-trione, 9,13-dihydroxy-8,14,19-trimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-, 9-carbamate (8CI)
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces hygroscopicus
Niveau de qualité
Forme
DMSO solution
Conditions de stockage
protect from light
Concentration
1 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | inhibits
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1C2=CC(=O)C(=C(C[C@H](C[C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C(\[C@@H]([C@H](\C=C/C=C(/C1=O)\C)OC)OC(=O)N)/C)C)O)OC)C)C2=O)OC
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
Clé InChI
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C