Principaux documents
SML1167
Sigma-Aldrich
4BP-TQS
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-Bromophenyl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinoline-8-sulfonamide
25 MG
323.00 CHF
323.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
323.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H17BrN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
323.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrC1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(N)(=O)=O)C=C4)=C4N2)C=C1
InChI
1S/C18H17BrN2O2S/c19-12-6-4-11(5-7-12)18-15-3-1-2-14(15)16-10-13(24(20,22)23)8-9-17(16)21-18/h1-2,4-10,14-15,18,21H,3H2,(H2,20,22,23)
Clé InChI
YNCXHXYZTLIZTO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
4BP-TQS is an atypical agonist of a7-nAChR that binds to the receptor in an intrasubunit cavity, and activates the channel via a mechanism that is distinct from conventional agonists. Maximal activation of a7-nAChR by 4BP-TQS is eight fold greater than activation by a maximum dose of acetylcholine (Ach), and 4BP-TQS can poteniate an EC10 concentration of ACh to invoke a response that is 540-fold higher than the maximal dose of ACh alone.
4BP-TQS is an atypical agonist of a7-nAChR.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable