Principaux documents
SML1035
Sigma-Aldrich
ICA-121431
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Phenyl-N-[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]-benzeneacetamide
5 MG
115.00 CHF
25 MG
454.00 CHF
115.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
115.00 CHF
25 MG
454.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H19N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.55
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
115.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(Nc4[s]ccn4)c1ccc(cc1)NC(=O)C(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H19N3O3S2/c27-22(21(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18)25-19-11-13-20(14-12-19)31(28,29)26-23-24-15-16-30-23/h1-16,21H,(H,24,26)(H,25,27)
Clé InChI
URSQNPPONHUJDL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
ICA-121431 [2,2-diphenyl-N-(4-(N-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl) acetamide, a small molecule inhibitor, targets the extracellular amino acids in S2 and S3 in VSDIV (domain IV voltage sensor), which is essential for Hm1a efficacy.[1] In humans, ICA-121431 blocks TTX-sensitive Nav1.3 sodium channels upregulated in HEK-293 cells.[2]
ICA-121431 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.3 and Nav1.1 voltage gated sodium channels (IC50 = 19 nM) with little or no activity against human Nav1.5 or Nav1.7 channels.
ICA-121431 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.3 and Nav1.1 voltage gated sodium channels.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Ken McCormack et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(29), E2724-E2732 (2013-07-03)
Voltage-gated sodium (Nav) channels play a fundamental role in the generation and propagation of electrical impulses in excitable cells. Here we describe two unique structurally related nanomolar potent small molecule Nav channel inhibitors that exhibit up to 1,000-fold selectivity for
Pharmacology of the Nav1. 1 domain IV voltage sensor reveals coupling between inactivation gating processes.
Osteen JD, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(26), 6836-6841 (2017)