SML1010
L-742001 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Z)-4-[1-Benzyl-4-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidin-4-yl]-2-hydroxy-4-oxobut-2-enoic acid hydrochloride, 4-[4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-2-hydroxy-4-oxo-2-butenoic acid hydrochloride, L-742,001 hydrochloride, L742001 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O/C(C(O)=O)=C\C(C(CC1)(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CCN1CC3=CC=CC=C3)=O.Cl
InChI
1S/C23H24ClNO4.ClH/c24-19-8-6-17(7-9-19)15-23(21(27)14-20(26)22(28)29)10-12-25(13-11-23)16-18-4-2-1-3-5-18;/h1-9,14,26H,10-13,15-16H2,(H,28,29);1H/b20-14-;
Clé InChI
LMLNSXCRZNNZBT-VSOKSMTPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.