SMB01054
Umbelliprenin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
7-Farnesyloxycoumarin, umbelliprenine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
366.49
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H30O3/c1-18(2)7-5-8-19(3)9-6-10-20(4)15-16-26-22-13-11-21-12-14-24(25)27-23(21)17-22/h7,9,11-15,17H,5-6,8,10,16H2,1-4H3/b19-9+,20-15+
Clé InChI
GNMUGVNEWCZUAA-WOWYBKFKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable