Principaux documents
SML0866
Sigma-Aldrich
BMS-191011
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
5 MG
110.00 CHF
25 MG
430.00 CHF
110.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
110.00 CHF
25 MG
430.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H10ClF3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.71
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
110.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NN(C(=O)O2)Cc3c(ccc(c3)Cl)O
InChI
1S/C16H10ClF3N2O3/c17-12-5-6-13(23)10(7-12)8-22-15(24)25-14(21-22)9-1-3-11(4-2-9)16(18,19)20/h1-7,23H,8H2
Clé InChI
QKOWACXSXTXRKA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel).
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel). The compound BMS-191011 has neuroprotective properties in rodent models of stroke, and induces dialation of rat retinal arterioles.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.