Principaux documents
SML0617
Sigma-Aldrich
A-804598
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Cyano-N′′-[(1S)-1-phenylethyl]-N′-5-quinolinyl-guanidine
5 MG
126.00 CHF
25 MG
459.00 CHF
126.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
126.00 CHF
25 MG
459.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H17N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.37
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
126.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(c2c3c(nccc3)ccc2)\C(=N/[C@@H](C)c1ccccc1)\NC#N
InChI
1S/C19H17N5/c1-14(15-7-3-2-4-8-15)23-19(22-13-20)24-18-11-5-10-17-16(18)9-6-12-21-17/h2-12,14H,1H3,(H2,22,23,24)/t14-/m0/s1
Clé InChI
PQYCRDPLPKGSME-AWEZNQCLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
A-804598 is a P2X7 selective, competitive antagonist.
A-804598 is a P2X7 selective, competitive antagonist. In competition assays, the IC50s for human, rat and mouse channels are 11, 10 and 9 nM, respectively.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.