SML0334
DMPQ dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,7-Dimethoxy-3-(4-pyridinyl)quinoline dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.Cl.COc1cc(OC)c2cc(cnc2c1)-c3ccncc3
InChI
1S/C16H14N2O2.2ClH/c1-19-13-8-15-14(16(9-13)20-2)7-12(10-18-15)11-3-5-17-6-4-11;;/h3-10H,1-2H3;2*1H
Clé InChI
YBBAOKYVJCNJIV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to PDGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology