Principaux documents
SML0286
Sigma-Aldrich
BMS 753
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[(2,3-Dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-2-oxo-1H-inden-5-yl)carbonyl]amino]-benzoic acid
5 MG
110.00 CHF
110.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
110.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
110.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)C(=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C21H21NO4/c1-20(2)15-10-7-13(11-16(15)21(3,4)19(20)26)17(23)22-14-8-5-12(6-9-14)18(24)25/h5-11H,1-4H3,(H,22,23)(H,24,25)
Clé InChI
KFBPBWUZXBYJDG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BMS 753 is a very potent, specific agonist for RARa (Ki = 2 nM).
BMS 753 is a very potent, specific agonist for RARa (Ki = 2 nM). BMS 753 does not display significant effects on RARg in reporter based assays, or in binding assays measuring displacement of labeled retinoic acid.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.