SMB01079
Ambrosic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
2-(5,10-dimethyl-4-oxo-11-oxatricyclo[6.2.1.01,5]undecan-7-yl)prop-2-enoic acid, Peruvic acid
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
264.32
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1C32C(CC(C1CC3C)C(=C)C(=O)O)(C(=O)CC2)C
Clé InChI
ZONXEWIGPLHXNT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable